Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde Plast Hydrometre i almindelig form
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
Sprængsikker polycarbonat forhindrer forurening
- Fremstillet af optisk kvalitets polycarbonat materiale
- Holdbar og brudsikker
- Fremstillet i USA
- Tilgængelig i modeller, der måler vægtfylde/relativ massefylde (g/cm3) af en række væsker i forskellige intervaller fra 1,0 til 1,620
- Let at læse sort skala på gul bagside for at undgå træthed i øjnene
- 300 mm (12 tommer) lang
- Blyfri ballast
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °C)
Ansøgninger:
Ideel i situationer, hvor hårdhændet håndtering eller forurening kan være et problem, såsom i fødevare- eller drikkevareindustrien.
Certificeringer:
Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST .
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,002 |
| Inkrementer | 0.002 |
| Certificeringer/compliance | Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. De er pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel i situationer, hvor hårdhændet håndtering eller forurening kan være et problem, såsom i fødevare- eller drikkevareindustrien. |
| Specifik gravitationsområde | 0,920 til 1,080 |
Sikkerhed og håndtering
- SP Bel-Art, H-B DURAC 0.920/1.080 Specific Gravity Shatterproof Plastic Hydrometer
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A