Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde Plast Hydrometre i almindelig form
Sprængsikker polycarbonat forhindrer forurening
Brand: H-B Instrument™ B61800-0200
Advarsel:
Hydrometre af polycarbonat anbefales ikke til brug med petroleumsbaserede væsker eller andre ætsende stoffer, der potentielt kan påvirke plastmaterialet. De skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Beskrivelse
Sprængsikker polycarbonat forhindrer forurening
- Fremstillet af optisk kvalitets polycarbonat materiale
- Holdbar og brudsikker
- Fremstillet i USA
- Tilgængelig i modeller, der måler vægtfylde/relativ massefylde (g/cm3) af en række væsker i forskellige intervaller fra 1,0 til 1,620
- Let at læse sort skala på gul bagside for at undgå træthed i øjnene
- 300 mm (12 tommer) lang
- Blyfri ballast
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °C)
Ansøgninger:
Ideel i situationer, hvor hårdhændet håndtering eller forurening kan være et problem, såsom i fødevare- eller drikkevareindustrien.
Certificeringer:
Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST .
Tekniske data
±0,002 | |
Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. De er pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . | |
Ideel i situationer, hvor hårdhændet håndtering eller forurening kan være et problem, såsom i fødevare- eller drikkevareindustrien. |
0.002 | |
300 mm | |
1.050 til 1.220 |