Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Saltlage Plast Hydrometre i almindelig form
Artikelnummer. p-4903087 Shop alle SP Scienceware produkter
Inkrementer:
0.2%
1%
Nøjagtighed:
±0,2 %
±1 %
Type:
Hydrometer (% efter mætning)
Hydrometer (vægtprocent)
Specifik gravitationsområde:
0 til 80 %
4 til 26,4 %
Hydrometre af polycarbonat anbefales ikke til brug med petroleumsbaserede væsker eller andre ætsende stoffer, der potentielt kan påvirke plastmaterialet. De skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Artikelnummer. 15554719
Brand: H-B Instrument™ B618000600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hydrometre af polycarbonat anbefales ikke til brug med petroleumsbaserede væsker eller andre ætsende stoffer, der potentielt kan påvirke plastmaterialet. De skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Blyfri og brudsikker for ultimativ sikkerhed
  • Fremstillet af optisk kvalitets polycarbonat materiale
  • Indeholder blyfri ballast og fås i modeller til måling af forskellige niveauer af saltindhold fra 0 % til 100 %
  • Holdbar og brudsikker
  • Fremstillet i USA
  • Let aflæst sort skala på gul bagside hjælper med at undgå træthed i øjnene
  • 300 mm (12 tommer) lang
  • Blyfri ballast
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering på 15 °C (60 °F)
Ansøgninger:
Perfekt til feltarbejde, hvor brud kunne være et problem. Brugt til måling af natriumchloridmætning af saltlage i industrier, herunder fødevarer, fiskeri og transport, er de tilgængelige i modeller til at måle forskellige niveauer af saltindhold fra 0% til 100%.
Certificeringer:
Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST .
Tekniske data
Type Hydrometer (% efter mætning)
Nøjagtighed ±1 %
Inkrementer 1%
Certificeringer/compliance Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST .
Længde (metrisk) 300 mm
Til brug med (applikation) Perfekt til feltarbejde, hvor brud kunne være et problem. Brugt til måling af natriumchloridmætning af saltlage i industrier, herunder fødevarer, fiskeri og transport, er de tilgængelige i modeller til at måle forskellige niveauer af saltindhold fra 0% til 100%.
Natriumchlorid række 10/100%