Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Saltlage Plast Hydrometre i almindelig form
Artikelnummer. 15967991 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
0 til 80 %
4 til 26,4 %
Inkrementer:
0,2%
1%
Nøjagtighed:
±0,2 %
±1 %
Type:
Hydrometer (% efter mætning)
Hydrometer (vægtprocent)
Hydrometre af polycarbonat anbefales ikke til brug med petroleumsbaserede væsker eller andre ætsende stoffer, der potentielt kan påvirke plastmaterialet. De skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Artikelnummer. 15967991
Brand: H-B Instrument™ B618000500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrometre af polycarbonat anbefales ikke til brug med petroleumsbaserede væsker eller andre ætsende stoffer, der potentielt kan påvirke plastmaterialet. De skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Blyfri og brudsikker for ultimativ sikkerhed
  • Fremstillet af optisk kvalitets polycarbonat materiale
  • Indeholder blyfri ballast og fås i modeller til måling af forskellige niveauer af saltindhold fra 0 % til 100 %
  • Holdbar og brudsikker
  • Fremstillet i USA
  • Let aflæst sort skala på gul bagside hjælper med at undgå træthed i øjnene
  • 300 mm (12 tommer) lang
  • Blyfri ballast
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering på 15 °C (60 °F)
Ansøgninger:
Perfekt til feltarbejde, hvor brud kunne være et problem. Brugt til måling af natriumchloridmætning af saltlage i industrier, herunder fødevarer, fiskeri og transport, er de tilgængelige i modeller til at måle forskellige niveauer af saltindhold fra 0% til 100%.
Certificeringer:
Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST .
Tekniske data
Type Hydrometer (% efter mætning)
Nøjagtighed ±1 %
Inkrementer 1%
Certificeringer/compliance Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST .
Længde (metrisk) 300 mm
Til brug med (applikation) Perfekt til feltarbejde, hvor brud kunne være et problem. Brugt til måling af natriumchloridmætning af saltlage i industrier, herunder fødevarer, fiskeri og transport, er de tilgængelige i modeller til at måle forskellige niveauer af saltindhold fra 0% til 100%.
Specifik gravitationsområde 0 til 80 %
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Durac 0/80% Precision Polycarbonate Plain Form Hyd
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A