Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Baume Plast Hydrometre i almindelig form
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
Sikkerhed og kvalitetsbeskyttelse i ét instrument!
- Fås i modeller, der måler Baume af sirupper og væsker tungere end vand i forskellige intervaller fra 0° til 31°
- Fremstillet af optisk kvalitets polycarbonat materiale
- Holdbar og brudsikker
- Fremstillet i USA
- Let aflæst sort skala på gul bagside hjælper med at undgå træthed i øjnene
- 255 mm (10 tommer) lang
- Blyfri ballast
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering på 15 °C (60 °F)
Ansøgninger:
Ideel i situationer, hvor hårdhændet håndtering eller forurening kan være et problem, såsom i fødevare- eller drikkevareindustrien.
Certificeringer:
Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST .
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hydrometer |
| Nøjagtighed | ±0,2 grader. |
| Inkrementer | 0,2° |
| Certificeringer/compliance | Hydrometre er fremstillet og håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . |
| Længde (metrisk) | 255 mm |
| Ballast type | Blyfri |
| Baume Range | 0 til 12° |
| Til brug med (applikation) | Ideel i situationer, hvor hårdhændet håndtering eller forurening kan være et problem, såsom i fødevare- eller drikkevareindustrien. |
Sikkerhed og håndtering
- SP Bel-Art, H-B DURAC 0/12 Degree Baume Shatterproof Plastic Hydrometer
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A