Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Præcisionsverifikation termometre
Beskrivelse
Indeholder
Flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST .
Blå væskefyld på glas med hvid bagside gør det nemmere at bekræfte temperaturen i frysere, køleskabe, inkubatorer.
Ansøgninger:
Ideel til kemisk industri, petrokemi, farmaceutisk, medicinsk, kosmetik, producenter af kemikalier, universiteter, mejerier, bryggerier, destillationsvirksomheder, ølkældre, kølehuse, varmehuse, videnskabelige institutter, blodbanker, producenter af køle/fryser/inkubator/ovnudstyr og producenter af
laboratorieudstyr.
garanti
Fem år begrænset. Se hbinstrument.com/conditions.php for detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Fyld | Glasperler |
| Flaske størrelse | 60 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS |
| Til brug med (applikation) | Køleskab |
| Inkluderer | Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST |
| Længde (engelsk) Samlet | 4,9 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 125 mm |
| Termometer Fyld | Blå økologisk væske |
| Produkttype | Præcisionsverifikationstermometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 15 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.