Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Maksimalt registrerende autoklaverbare bimetaltermometre
Artikelnummer. 15519971 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med individuel kalibreringsrapport
Uden individuel kalibreringsrapport
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
15519971 Uden individuel kalibreringsrapport
15460044 Med individuel kalibreringsrapport
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15519971 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B613150000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Maksimalt registrerende termometer og flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Erklæring om nøjagtighed og instruktioner. 13-202-760 inkluderer en individuel termometerkalibreringsrapport.
Angiv den højeste opnåede temperatur, og hold denne måling, indtil den nulstilles manuelt
En maksimumregistrerende viser (rød) flyttes op af temperaturmåleviseren (sort) for at angive den højeste opnåede temperatur.
  • Gevindforbindelse (1/4 tommer. NPT) skruer direkte ind i in-line processer eller brug til at montere termometer på medfølgende stativ
  • Vandtæt og tryksat
  • Tåler autoklavecyklusser
  • Konstrueret af slidstærkt 304 rustfrit stål med en glaslinse
  • Tåler tryk, høje temperaturer og rust
  • Sondelængde: 50 mm (2 tommer)
  • Inkluderer flersprogede (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) instruktioner og erklæring om test og kalibrering, der kan spores til NIST™
Overholdelse
Sporbar til NIST
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST
Urskivestørrelse (engelsk) 3,19 tommer.
Opkaldsstørrelse (metrisk) 81 mm
Inkluderer Uden individuel kalibreringsrapport
Længde (engelsk) sonde 2''
Længde (metrisk) sonde 50 mm
Linse materiale Glas
Materiale Bimetal
Maks. Temperatur (engelsk) 300 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 300 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +150 °C
Nøjagtighed +/-1,5 °C (+ /-3 °F) fuld rækkevidde
Underafdeling 2 °C/5 °F