Få mere at vide
H-B Instrument™ DURAC™ Bi-metallisk min/max termometer; -50/50 °C (-58/122 °F)
Artikelnummer. 17581295
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17581295 -50 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17581295 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B613010300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 DKK
    175.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.24 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Maksimum/minimum termometre viser den aktuelle temperatur og registrerer de maksimale og minimale temperaturer, der er opnået siden sidste nulstilling.
  • Brug i miljøer med høj fugtighed eller våde, herunder drivhuse, prøveforberedelsesområder og vandbehandlingsfaciliteter
  • Fritstående eller nøglehulsmonterbar
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 120 x 92 x 25 mm (4,7 x 3,6 x 1,0 tommer)
Materiale Metal
Produkttype Termometer, min/max
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +50 °C
Nøjagtighed ±2,5 °C (± 4,5 °F) fra -50 °C til -20 °C (-58 °F til -4 °F); ±2 °C (± 3,6 °F) fra -19 °C til 0 °C (-3 °F til 30 °F); ±1,5 °C (± 3°F) fra 0°°C til 40°°C (32°F til 104°F); ±2 °C (± 3,6 °F) fra 41 °C til 50 °C (105 °F til 122 °F) 
Underafdeling 1 °C/2 °F