Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Elektronisk termometer-hygrometre
Artikelnummer. 17984201 Shop alle SP Scienceware produkter
Fugtighedsområde:
20 til 99 %
25 til 90%
Artikelnummer. 17984201
Brand: H-B Instrument™ B615060100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet med vandtæt temperatursonde
  • With maximum/minimum memory
  • Option of freeze alert
  • Probe length 1.2 in. 30mm attached on 9.8 ft. (3m) cable
  • With flip out stand and magnetic back
  • Tested and calibrated in triple accredited/registered ISO™/IEC 17025:2005 and A2LA laboratory
  • Comes with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of accuracy indicating accuracy traceable to NIST™ and DKD
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
RoHS
Tekniske data
Type Electronic Thermohygrometer
Fugtighedsområde 25 til 90%
Nøjagtighed ±5%
Temperaturområde (metrisk) -50°C to +70°C
Temperatur nøjagtighed ±1°C
Temperaturområde (engelsk) -58°F to +158°F
Temperaturopløsning 2°F
Dimensioner (L x B x H) 1.2 x 2.5 x 3.7 in. (30 x 6.5 x 9.7 cm)
Længde (engelsk) 1.2 in.
Længde (engelsk) Kabel 9.8 ft.
Længde (engelsk) sonde 1.2 in.
Længde (metrisk) 30 mm
Længde (metrisk) kabel 3 m
Længde (metrisk) sonde 3 cm
Bredde (engelsk) 2.5 in.
Bredde (metrisk) 6.5 cm
Højde (engelsk) 3.7 in.
Højde (metrisk) 9.7 cm
Inkluderer Supplied with multi language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of traceability indicating accuracy traceable to NIST and DAkkS
Certificeringer/compliance CE, RoHS