Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Elektronisk termometer-hygrometre
Artikelnummer. 17510695 Shop alle SP Scienceware produkter
Fugtighedsområde:
20 til 99 %
25 to 90%
Artikelnummer. 17510695
Brand: H-B Instrument™ B615060200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med vandtæt temperatursonde
  • Med maksimal/minimum hukommelse
  • Mulighed for frysealarm
  • Sondelængde 1,2 tommer. 30 mm fastgjort på 9,8 fod. (3m) kabel
  • Med flip out stativ og magnetisk bagside
  • Testet og kalibreret i tredobbelt akkrediteret/registreret ISO™ /IEC 17025:2005 og A2LA laboratorium
  • Leveres med instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) og erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST™ og DKD
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
RoHS
Tekniske data
Type Elektronisk termohygrometer
Fugtighedsområde 20 til 99 %
Nøjagtighed ±5 %
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Temperatur nøjagtighed ±1°C
Alarmtyper Ur med Snooze
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturopløsning 2 °F
Dimensioner (L x B x H) 1,2 x 2,5 x 3,7 tommer. (30 x 6,5 x 9,7 cm)
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Længde (engelsk) Kabel 9.8 ft.
Længde (engelsk) sonde 1,2 tommer
Længde (metrisk) 30 mm
Længde (metrisk) kabel 3 m
Længde (metrisk) sonde 3 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.5 cm
Højde (engelsk) 3,7 tommer
Højde (metrisk) 9.7 cm
Inkluderer Leveres med instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) og erklæring om sporbarhed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST og DAkkS
Certificeringer/compliance CE, RoHS