Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Kompakt slyngepsykrometer
Artikelnummer. 17590685
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-3,88 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17590685 -3,88 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17590685 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B615030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    659.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 155.45 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Måler den relative luftfugtighed med en våd og tør pære af vejrbureautypen.
  • Økologiske væskefyldte termometre med hvidt bagglas er monteret i en selvforsynende plastikkasse i lommestørrelse designet med en indbygget lineal/konvertere våde og tørre pæreaflæsninger/relativ luftfugtighed, hvilket eliminerer behovet for beregningstabeller
Tekniske data
Type Kompakt slyngepsykrometer
Nøjagtighed 1°C
Temperaturområde (metrisk) -3,88 °C til +50 °C
Inkrementer 1°
Materiale Glas
Temperaturområde (engelsk) 23 °F til 122 °F
Længde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 21 cm
Til brug med (applikation) Til måling af relativ luftfugtighed med våd og tør pære af vejrbureau-typen
Inkluderer Hvidt bagglas
Mængde 1 ea.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • H-B DURAC COMPACT SLING PSYCHROMETER; -5/50C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone