Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Bi-metalliske termometre: 33 mm skive
Artikelnummer. 17591295
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk):
0 °F til 220 °F
Underafdeling:
1 °C/2 °F
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Underafdeling
17591295 -10 °C til +110 °C 0 °F til 220 °F 1 °C/2 °F
1 options
Artikelnummer. 17591295 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B613103400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 DKK
    128.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.47 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Indeholder
Rustfri stålsonde, flersproget erklæring om test og kalibrering, sondedæksel med lommeclips
Med 2,5% eller 2° nøjagtighed —ideel til måling af temperaturer i rør, stegeplader og varmeplader
Minimum nedsænkning er 50 mm (2 in.) i væsker eller 100 mm (4 tommer) i gasser; har polycarbonat linse og probe cover med lomme clip™ .
  • 125 mm problem
  • 1 % nøjagtighed
  • Udstyret med en ekstern justeringsmøtrik til termometer rekalibrering
  • Forsynet med en erklæring om test og kalibrering
  • Har en rustfri stålkasse og frempind
  • Sonde og dæksel
Modeller tilbyder forskellige sondelængder, rækkevidde og inddelinger.
For at sikre korrekt temperaturaflæsning skal termometerstammen nedsænkes mindst 50 mm (2 in.) i væsker og 100 mm (4 tommer) i gasser
garanti
Fem år begrænset. Se hbinstrument.com/conditions.php for detaljer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST
Urskivestørrelse (engelsk) 1,3 tommer.
Opkaldsstørrelse (metrisk) 33 mm
Display Dimensioner 1,3 tommer. (33 mm)
Til brug med (applikation) Petrokemi, olie og gas, spildevand, farmaceutiske produkter, kompost, opbevaring og forarbejdning af fødevarer og drikkevarer, asfalt, minedrift, forsyningsvirksomheder, bilindustrien, marine, fotografisk
Inkluderer Rustfri stålsonde, flersproget erklæring om test og kalibrering, sondedæksel med lommeclips
Længde (engelsk) Samlet 4,9 tommer
Længde (engelsk) sonde 4,9 tommer
Længde (metrisk) 125 mm
Længde (metrisk) samlet 125 mm
Længde (metrisk) sonde 125 mm
Linse materiale Polycarbonat
Materiale Metal
Produkttype Bi-metal urskivetermometer
Maks. Temperatur (engelsk) 220 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 220 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Nøjagtighed 0.01
Underafdeling 1 °C/2 °F
Nedsænkningslængde 50 mm i væsker eller 100 mm i gas