Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Batterihydrometer med sifonsæt
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
Bruges til at bestemme den specifikke vægtfylde/relativ massefylde (g/cm3) af batterisyre i området 1.150 til 1.300
- Inkluderer sifonsæt til at opsamle batterisyre
- Gummidele er lavet af nitril, et syntetisk gummi, der er mere kemisk resistent og holdbart end konventionelt gummi
- 165 mm (6,5 tommer) lang
- Blyfri ballast og glas
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: 77 °F
- Fremstillet i USA
Ansøgninger:
Bil- og lastbilindustrien.
Certificeringer:
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Sporbar til NIST
Anbefalet opbevaring
Battery hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hydrometer med sifonsæt |
| Nøjagtighed | ±0,005 |
| Inkrementer | 0.005 |
| Certificeringer/compliance | Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af vores amerikanske kvalitetsteam. |
| Længde (metrisk) | 165 mm |
| Indhold og opbevaring | Batterihydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer. |
| Ballast type | Blyfri |
| Baume Range | 1.150/1.3 |
| Til brug med (applikation) | Bil- og lastbilindustrien. |
| Specifik gravitationsområde | 1.150 til 1.300 |