Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Alkoholsikker - Ethylalkoholhydrometre
Artikelnummer. p-4414444 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
75 til 95 %
90 til 110 %
Product Code. 17460264
missing translation for 'mfr': H-B Instrument™ B618074000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Disse hydrometre, der bruges til at bestemme bevis for ethanol spiritus, er tilgængelige i forskellige intervaller fra 0 til 206 %
  • 300 mm (12 tommer) lang
  • Blyfri ballast og glas
  • Lavet i henhold til Bureau of Internal Revenue, USA Finansministeriet; anførte tolerancer er dem, der er skitseret i cirkulære 555 fra National Bureau of Standards, Testing of Hydrometre
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Opbevaring:
Alkoholsikre hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Ansøgninger:
Til bestemmelse af bevis for ethanol spiritus.
Order Info
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certifications
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af vores amerikanske kvalitetsteam.
Specifications
Nøjagtighed ±0,2 %
Inkrementer 0.2%
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST
Længde (metrisk) 300 mm
Indhold og opbevaring Alkoholsikre hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Oversigt Internal Revenue Code: K
Til brug med (applikation) Bestemmelse af bevis for ethylalkohol spiritus
Specifik gravitationsområde 75 til 95 %