Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Alkoholsikker - Ethylalkoholhydrometre
Artikelnummer. 17470264 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
75 til 95 %
90 til 110 %
Artikelnummer. 17470264
Brand: H-B Instrument™ B618074100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse hydrometre, der bruges til at bestemme bevis for ethanol spiritus, er tilgængelige i forskellige intervaller fra 0 til 206 %
  • 300 mm (12 tommer) lang
  • Blyfri ballast og glas
  • Lavet i henhold til Bureau of Internal Revenue, USA Finansministeriet; anførte tolerancer er dem, der er skitseret i cirkulære 555 fra National Bureau of Standards, Testing of Hydrometre
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Opbevaring:
Alkoholsikre hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Ansøgninger:
Til bestemmelse af bevis for ethanol spiritus.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af vores amerikanske kvalitetsteam.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,2 %
Inkrementer 0.2%
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST
Længde (metrisk) 300 mm
Indhold og opbevaring Alkoholsikre hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Oversigt Internal Revenue Code: L
Til brug med (applikation) Bestemmelse af bevis for ethylalkohol spiritus
Specifik gravitationsområde 90 til 110 %