Få mere at vide
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA Safety Coated, væske-i-glas termometre: Total nedsænkning
Shop alle SP Scienceware produkter
Beskrivelse
- Miljøsikre termometre er PFA sikkerhedscoatede for at holde væske og glas indeholdt i tilfælde af brud
- Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
- Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
- Fremstillet og testet af vores USA kvalitetshold
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Sporbar til NIST™ . Inkluder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
- undefined
- Non-Toxic
- Degradable
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed. |
| Til brug med (applikation) | Kemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, petrokemiske laboratorier, farmaceutisk industri, medicinsk industri, producenter, mejerier, bryggerier og destillerier |
| Grad | Præcision |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Længde (engelsk) Samlet | 12 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 300 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 300 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Enviro-Safe™ Flydende |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Vis mere |