Få mere at vide
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA Safety Coated, væske-i-glas termometre: Total nedsænkning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13009152 Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
Temperaturområde (engelsk):
Længde (metrisk) sonde:
200 mm
300 mm
Underafdeling:
1 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13009152
Brand: H-B Instrument™ B604001200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt din arbejdsplads og sørg for et sikkert miljø
  • Miljøsikre termometre er PFA sikkerhedscoatede for at holde væske og glas indeholdt i tilfælde af brud
  • Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
  • Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
  • Fremstillet og testet af vores USA kvalitetshold
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Sporbar til NIST™ . Inkluder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Til brug med (applikation) Kemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, petrokemiske laboratorier, farmaceutisk industri, medicinsk industri, producenter, mejerier, bryggerier og destillerier
Grad Præcision
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (engelsk) Samlet 7,9 tommer
Længde (metrisk) samlet 200 mm
Længde (metrisk) sonde 200 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Flydende
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk)
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1°C
Underafdeling 1 °C