Få mere at vide
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA Safety Coated, væske-i-glas termometre: Delvis nedsænkning
Beskrivelse
Beskyt din arbejdsplads og sørg for et sikkert miljø
- Miljøsikre termometre er PFA sikkerhedscoatede for at holde væske og glas indeholdt i tilfælde af brud
- Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
- Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
- Fremstillet og testet af vores USA kvalitetshold
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Sporbar til NIST™ . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier. |
| Grad | Præcision |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Inkluderer | Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed |
| Længde (engelsk) Samlet | 14'' |
| Længde (metrisk) | 255 mm |
| Længde (metrisk) samlet | 350 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 350 mm |
| Materiale | Glas |
| Vis mere |