Få mere at vide
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA Safety Coated, væske-i-glas termometre: Delvis nedsænkning
Artikelnummer. 13099142 Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +260 °C
-20 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk):
-
na
Længde (metrisk) sonde:
200 mm
300 mm
350 mm
Nedsænkningslængde:
50 mm (2 tommer)
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13099142
Brand: H-B Instrument™ B604000000
Beskyt din arbejdsplads og sørg for et sikkert miljø
  • Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
  • Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Sporbar til NIST™ . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Traceable to NIST. Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability.
Til brug med (applikation) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Grad Precision
Fordybelsestype Partial Immersion
Inkluderer Multilanguage instructions, statement of accuracy
Længde (engelsk) Samlet 7.9 in.
Længde (metrisk) 200 mm
Længde (metrisk) samlet 200 mm
Længde (metrisk) sonde 200 mm
Materiale Glass
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Liquid
Maks. Temperatur (engelsk) 230°F
Maks. Temperatur (metrisk) 110°C
Min. Temperatur (engelsk) 14°F
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (engelsk) -
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Kalibreret Yes
Til brug med (udstyr) Ideal For Use in Chemical/Petrochemical Laboratories, Universities, Scientific Institutions, Food and Beverage Processing, Pharmaceutical and Medical Industries, Dairies, Breweries and Distilleries
Nøjagtighed ±1°C
Underafdeling 1°C
Nedsænkningslængde 50 mm (2 tommer)