Få mere at vide
Bel-Art™ H-B Frio-Temp Fryserverifikationstermometer med individuel kalibreringsrapport
Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-90 °C til +25 °C
Beskrivelse
- Kontroller prøvetemperaturer i frysere og ultralave frysere
- Nyttig til nøjagtige temperaturaflæsninger uden prøvekontamination
- Fyldt flaske (inkluderet) efterligner prøven
- PFA-belagt termometer indeholder glas og væske i tilfælde af brud; fyldt med organisk væske el EnviroKleen™ certificeret Enviro-Safe™ flydende
- Permanent smeltede termometermarkeringer og blyfrit glas
- Inkluderer individuel termometerkalibreringsrapport, der angiver rettelser til en tiendedel af den mindste division, unikt rapportnummer og NIST standarder, der anvendes til kalibreringen
- Individuelt serialiseret og lavet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Nøjagtige temperaturaflæsninger uden prøvekontamination |
| Inkluderer | Termometer kalibreringsrapport |
| Materiale | PFA-belagt, Glas |
| Termometer Fyld | EnviroKleen™ Certificeret Enviro-Safe™ Flydende |
| Produkttype | Termometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 25 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -90 °C til +25 °C |
| Kalibreret | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Frysere |