Få mere at vide
SP Bel-Art™ H-B DURAC Termoelement termometerprober
Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +920 °C
-40 °C til +750 °C
Beskrivelse
- Til brug med H-B DURAC Kalibrerede termoelement-termometre eller andre, der accepterer K- eller J-type sonder.
- Til temperaturmåling af væsker, halvfaste stoffer eller luft/gasser
- Mål brede temperaturområder
- 15,24 cm (6” ) sonde i rustfrit stål
- B60901-1300 perfekt til brug i dewars
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) Kabel | 40 tommer. |
| Længde (metrisk) kabel | 101.5 cm |
| Sondetype | J, blytråd, overflettet rustfrit stål |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +750 °C |