Få mere at vide
SP Bel-Art™ H-B DURAC Termoelement termometerprober
Artikelnummer. 17214376
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +920 °C
-40 °C til +750 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17214376 -40 °C til +750 °C
17224376 -200 °C til +920 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17214376 Leverandør SP Bel-Art™ Leverandørnr. B609011200
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
H-B DURAC Termoelement termometer sonde
  • Til brug med H-B DURAC Kalibrerede termoelement-termometre eller andre, der accepterer K- eller J-type sonder.
  • Til temperaturmåling af væsker, halvfaste stoffer eller luft/gasser
  • Mål brede temperaturområder
  • 15,24 cm (6” ) sonde i rustfrit stål
  • B60901-1300 perfekt til brug i dewars
Tekniske data
Længde (engelsk) Kabel 40 tommer.
Længde (metrisk) kabel 101.5 cm
Sondetype J, blytråd, overflettet rustfrit stål
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +750 °C