Få mere at vide
Bel-Art™ H-B Durac Jordbundsanalyse ASTM Hydrometer
Artikelnummer. 17400284 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
280 mm
Artikelnummer. 17400284
Brand: Bel-Art™ B618940100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse hydrometre, der bruges til at bestemme jordens specifikke vægtfylde, opfylder kravene til nøjagtighed ASTM hydrometre.
  • Disse hydrometre, der bruges til at bestemme jords vægtfylde i området 0,995 til 1,038, eller -5 til 60 g/L (ved hjælp af en volumenvægt-skala), overholder nøjagtighedskravene i ASTM hydrometre.
    • 280 mm (11 tommer) lang
    • Blyfri ballast og glas
    • Individuelt serialiseret
    • Temperaturstandardisering: 20 °C/68 °F
    • Håndinspiceret af vores amerikanske kvalitetsteam
    • Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
  • Bemærk: Hydrometre skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Tekniske data
Længde (metrisk) 280 mm
Inkluderer Erklæring om nøjagtighed
Materiale Ballast, glas
Længde (engelsk) 11''
Ballast type Blyfri
Specifik gravitationsområde 0,995 til 1,038 g/ cm3
Standardiseringstemperatur 20 °C