Få mere at vide
Bel-Art™ H-B Durac Plus laboratorietermometer med ultralavt væske-i-glas
Artikelnummer. 17511545
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-100 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17511545 -100 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17511545 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. B607601200
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Bel-Art, H-B Durac Plus Liquid-in-Glass Laboratorietermometre er delvise og totale nedsænkningstermometre til lavtemperaturapplikationer.
  • Disse termometre er designet til brug ved ultralav temperatur for at sikre, at menisken vil være synlig i passende lavtemperaturapplikationer, og de har kviksølvfri væske mod blyfri, hvid bagside.
    • Sporbar til NIST
    • Inkluder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed
    • Testet og inspiceret af vores USA kvalitetshold
    • Brug termometerlup B61400-7000 for øget læsbarhed
  • Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Lav temperatur applikationer
Fordybelsestype Helt eller delvist
Inkluderer Erklæring om nøjagtighed og sporbarhed
Materiale Glas
Produkttype Termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til +50 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • H-B DURAC PLUS ULTRA LOW LIQUID-IN-GLASS LAB THERM
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene