Få mere at vide
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Beskrivelse
- Fås i en række forskellige modeller, der måler Baume af sirupper og andre væsker, der er tungere end vand i forskellige intervaller fra 0° til 70° , disse almindelige hydrometre bruges i kemi-, farmakologi-, fødevare- og drikkevareindustrien, stivelsesindustrien og mere.
- 300 mm (12 tommer) lang
- Blyfri ballast og glas
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: 60 °F (15 °C)
- Håndinspiceret af vores amerikanske kvalitetsteam
- Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
- Bemærk: Hydrometre skal opbevares på et rent, tørt, sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hydrometer |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Inkluderer | Erklæring om nøjagtighed |
| Materiale | Ballast, glas |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Baume Range | 0° til 12° |
| Til brug med (applikation) | Kemi, farmakologi, mad og drikkevarer, stivelsesindustrier og mere |
| Standardiseringstemperatur | 15 °C |