Få mere at vide
H-Ala-val-oh, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Ala-val-oh |
| CAS | 3303-45-5 |
| Molekylær formel | C8H16N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-L-Alanyl-L-valine, L-Alanyl-L-valine, 36: PN: WO2014102101 SEQID: 336 claimed Protein, 36: PN: WO2014102104 SEQID: 135 Claimed Protein |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-4(2)6(8(12)13)10-7(11)5(3)9/h4-6H,9H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vægt | 188.1161 |