missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
H-β-Ala-pNA HBr, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Beta-Ala-pNA HBr |
| CAS | 111196-17-9 |
| Molekylær formel | C9 H11 N3 O3 . HBr |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Monohydrobromide, 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Hydrobromide, H-β-Ala-pNA HBr |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O3.BrH/c10-6-5-9(13)11-7-1-3-8(4-2-7)12(14)15;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,13);1H |
| SMIL | Br.NCCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-amino-N-(4-nitrophenyl)propanamide;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.114 |
| Formel vægt | 289.006 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?