missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-Ala-onp Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30348254
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348254 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA637363500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-Ala-onp Hydrochloride
CAS 17463-53-5
Molekylær formel C9H10N2O4 . HCl
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O4.ClH/c1-6(10)9(12)15-8-4-2-7(3-5-8)11(13)14;/h2-6H,10H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1
SMIL Cl.C[C@H](N)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (4-nitrophenyl) (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 246.64
Formel vægt 246.0407
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.