missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
H-Ala-Asp-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Ala-Asp-OH |
| CAS | 20727-65-5 |
| Molekylær formel | C7H12N2O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O5/c1-3(8)6(12)9-4(7(13)14)2-5(10)11/h3-4H,2,8H2,1H3,(H,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t3-,4-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vægt | 204.0746 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?