Få mere at vide
H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH, TRC
Artikelnummer. 30316733
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30316733 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30316733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5761205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH
CAS 10183-34-3
Molekylær formel C15H27N5O6
Mængde 5 mg
Synonym Penta-L-alanine, AAAAA (peptide), Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]- (6CI,7CI), Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-, L- (8CI), L-Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-, L-Alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C15H27N5O6/c1-6(16)11(21)17-7(2)12(22)18-8(3)13(23)19-9(4)14(24)20-10(5)15(25)26/h6-10H,16H2,1-5H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,23)(H,20,24)(H,25,26)/t6-,7-,8-,9-,10-/m0/s1
SMIL C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 373.4
Formel vægt 373.1961