Få mere at vide
H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH |
| CAS | 10576-91-7 |
| Molekylær formel | C18H32N6O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Hexa-L-Ala, Hexa-L-alanine, Hexaalanine, Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]- (6CI), Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]-, L- (7CI,8CI), L-Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]-, L-Alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32N6O7/c1-7(19)13(25)20-8(2)14(26)21-9(3)15(27)22-10(4)16(28)23-11(5)17(29)24-12(6)18(30)31/h7-12H,19H2,1-6H3,(H,20,25)(H,21,26)(H,22,27)(H,23,28)(H,24,29)(H,30,31)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.48 |
| Formel vægt | 444.2332 |