Få mere at vide
IKA™ H 99 Protective Cover
Artikelnummer. 10356971 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
Op til 135 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) unitSize
10356971 Op til 135 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10356971 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0002734500
Silicone in-use protective cover for stirrers is resistant to most acids, alkaline solutions, and organic solvents.
  • For RET series and RCT Basic magnetic stirrers
  • Form-fitting, in-use cover
  • Resistant to most acids, alkaline solutions, and organic solvents
  • Silicone construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) RET series and RCT Basic magnetic stirrer
Model- H 99
Temperatur (metrisk) Op til 135 °C
Type In-use Cover