Få mere at vide
H-7 dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474239
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474239 10 mg 10mg
15484239 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61697.MA
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108930-17-2 | Molekylformel: C14H19Cl2N3O2S | Molekylvægt: 364,285 g/mol
Proteinkinasehæmmer. Hæmmer cyklisk nukleotidafhængig proteinkinase (PKA) og proteinkinase C
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Proteinkinasehæmmer
  • Hæmmer cyklisk nukleotidafhængig proteinkinase (PKA) og proteinkinase C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108930-17-2
Molekylær formel C14H19Cl2N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 364.285
MDL nummer MFCD00036961
InChI nøgle OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-7 dihydrochloride, h-7, dihydrochloride, 1-5-isoquinolinylsulfonyl-2-methylpiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methylpiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methylpiperazine, 2hcl, 1-5-isoquinoline-sulfonyl-2-methylpiperazine, 5-2-methylpiperazin-1-ylsulfonyl isoquinoline dihydrochloride, isoquinoline-5-sulfonic 2-methyl-1-piperazide dihydrochloride, 1-5-isoquinolylsulfonyl-2-methylpiperazine, chloride, chloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methyl-piperazine dihydrochloride
PubChem CID 73332
ChEBI CHEBI:82739
IUPAC navn 5-(2-methylpiperazin-1-yl)sulfonylisoquinolin;dihydrochlorid
SMIL CC1CNCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-7 dihydrochloride
Smeltepunkt 191 °C til 193 °C
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Beilstein 5840763
Formel vægt 364.29
Fysisk form Pulver