Få mere at vide
Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1000mL Svingende-spandrotor
Artikelnummer. 12131640 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 1000 ml
Artikelnummer. Volumen
12131640 6 x 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 12131640 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 11250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113550.00 DKK
    105945.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 7604.36 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Udfør flere protokoller i blodbank-, forsknings-, biotek- og farmaceutiske miljøer med denne rotor med svingende spand.
Udfør flere protokoller i blodbank-, forsknings-, biotek- og farmaceutiske miljøer med Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1000mL Svingende-spandrotor.
Inkluderer:
Rotordækselsamling (11237), rotorskovle, anodiseret aluminium (3, 2/pk., 44040), rotordæksel (11232), rotorlåsetap (11238), balanceringsskiver, gummi (1 pk., 6/pkg., 00335), speed sea-decal (11sloctive) (65811), instruktionsmanual (11243)
Garanti:
Syv år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt H-6000A Svingende skovlrotor
Materiale Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsspand
Type Svingende spandrotor
Volumen 6 x 1000 ml
Maks. RCF 7,277 x g
Maks. Hastighed 5,000 rpm
Radius (metrisk) 260.6 mm
Radius (metrisk) Min. 120.3 mm
K faktor 7823
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall RC 3-serie centrifuger med stor kapacitet
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Forseglingslåget er biocontainment certificeret af Public Health Laboratory Service, Microbiology Services, Porton Down, UK
Min. RCF 3,359 x g
Bioindeslutning Ja