Få mere at vide
IKA™ H 29 Oliebadetilbehør
Artikelnummer. 10797494 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
81 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10797494 81 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10797494 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0002829400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oliebadsbeslaget H 29 kan bruges som oliebad sammen med og IKAMAG™ magnetomrører med opvarmning, eller med en IKATHERM™ varmeplade med en diameter på 135 mm.
  • Positioneringskant forhindrer glidning på varmepladen
  • Sikkerhedsgreb beskytter mod forbrændinger på badet
  • Fremstillet af aluminium for at sikre god varmeoverførsel og hurtig opvarmning af tempereringsmediet
  • Let at rengøre
  • Badetilbehør bør kun bruges i et oliebad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Oversigt Badevedhæftning
Til brug med (udstyr) Magnetomrører eller varmeplade med dia. 135 mm
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Højde (metrisk) 105 mm
Holder 1 L (kun olie)
Længde (engelsk) 3,2 tommer.
Længde (metrisk) 81 mm
Model- H 29
Form Hul cylindrisk bund
Temperatur (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Tilbehør til oliebad
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 300 mm
Materiale Aluminium