missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-151, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484678
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484678 10 mg
16480967 50 mg
16445516 100 mg
16427397 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112693

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress H-151 is a potent, selective and covalent antagonist of STING that has noteworthy inhibitory activity both in cells and in vivo. H-151 reduces TBK1 phosphorylation and suppresses STING palmitoylation. H-151 can be used for the research of autoinflammatory disease.

H-151 is a potent, selective and covalent antagonist of STING that has noteworthy inhibitory activity both in cells and in vivo. H-151 reduces TBK1 phosphorylation and suppresses STING palmitoylation. H-151 can be used for the research of autoinflammatory disease.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-151
Fysisk form Powder
CAS 941987-60-6
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H17N3O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (111.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(NC1=CNC2=C1C=CC=C2)NC3=CC=C(CC)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 279.34
Formel vægt 279.34
Procent renhed 97.08%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.