Få mere at vide
Thermo Scientific™ H-12000 Blodbehandling Rotor med svingende skovl
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå forskellige kapaciteter med adaptere fra 300 ml til 2.000 ml ved at bruge Thermo Scientific™ H-12000 Blodbehandling Rotor med svingende skovl.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP lavhastighedscentrifuger
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | H-12000 Blodbehandling Rotor med svingende skovl |
| Materiale | Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsspand |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 12 x 500 ml |
| Maks. RCF | 7,340 x g |
| Maks. Hastighed | 4,700 rpm |
| Radius (metrisk) | 297.2 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 146.3 mm |
| K faktor | 8117 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall RC 12 serie centrifuger med stor kapacitet |
| Vis mere |