Få mere at vide
H-1152 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-1152, Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O2S.2ClH/c1-12-9-18-11-14-5-3-6-15(16(12)14)22(20,21)19-8-4-7-17-10-13(19)2;;/h3,5-6,9,11,13,17H,4,7-8,10H2,1-2H3;2*1H/t13-;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 391.0888 |
| Procent renhed | >95% |