Få mere at vide
Tocris Bioscience™ H 1152 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001317
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001317 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001317 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2414/1
Selective Rho-kinase (ROCK) inhibitor
Rho-kinase (ROCK) inhibitor that displays high selectivity over other protein kinases (IC50 values are 0.012, 0.180, 0.360, 0.745, 3.03, 5.68 and 28.3 μM for ROCKII, CAMKII, PKG, Aurora A, PKA, PKC and MLCK respectively). Inhibits sulprostone-induced contractions in guinea pig aorta (IC50 = 190 nM) and displays proerectile effects in rats.
Glycyl Derivative also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H 1152 dihydrochloride
CAS 871543-07-6
Mængde 1 mg
Molekylær formel C16H23Cl2N3O2S
Formel vægt 392.34
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 392.339