Få mere at vide
Gyromitrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gyromitrin |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c1-3-5-6(2)4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+ |
| Formel vægt | 100.0637 |
| Procent renhed | >95% |