Få mere at vide
Gypsogenin-3-O-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gypsogenin-3-O-glucuronide |
| CAS | 96553-02-5 |
| Molekylær formel | C37H56O10 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3β,4α)-17-carboxy-23-oxo-28-norolean-12-en-3-yl-β-D-glucopyranosiduronic Acid 6-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C37H56O10/c1-32(2)14-16-37(31(43)44)17-15-35(5)20(21(37)18-32)8-9-23-33(3)12-11-24(34(4,19-38)22(33)10-13-36(23,35)6)46-30-27(41)25(39)26(40)28(47-30)29(42)45-7/h8,19,21-28,30,39-41H,9-18H2,1-7H3,(H,43,44)/t21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30+,33-,34-,35+,36+,37-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(O)[C@@H](N=[N+]=[N-])CCCCNC(OC(C)(C)C)=O.C1(NC2CCCCC2)CCC[C]C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 660.83 |