Få mere at vide
Gypsogenic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gypsogenic Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H46O5/c1-25(2)13-15-30(24(34)35)16-14-27(4)18(19(30)17-25)7-8-20-26(3)11-10-22(31)29(6,23(32)33)21(26)9-12-28(20,27)5/h7,19-22,31H,8-17H2,1-6H3,(H,32,33)(H,34,35)/t19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1 |
| Formel vægt | 486.3345 |