missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ GYPB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17229603 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17229603 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17229603 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA5117102

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Human serum Immunogen sequence: MYGKIIFVLL LSEIVSISAL STTEVAMHTS TSSSVTKSYI SSQTNGETGQ LVHRFTVPAP VVIILIILCV MAGIIGTILL ISYTIRRLIK A.

This protein is a minor sialoglycoprotein in erythrocyte membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen GYPB
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1.64 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gene GYPB
Genadgangsnr. P06028
Gene Alias CD235b; glycophorin B (MNS blood group); glycophorin B/glycophorin A fusion protein; glycophorin Hop; glycophorin-B; GPB; GYP; GYPB; GYPB/GYPA fusion; hybrid glycophorin Kip; MNS; PAS-3; Sialoglycoprotein delta; SS; Ss blood group; SS-active sialoglycoprotein
Gensymboler GYPB
Værtsarter Rabbit
Immunogen Synthetic peptide.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2994
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.