Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GYKI 53655 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792524
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792524 10 mg
18712794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792524 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2555/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Non-competitive non-NMDA iGluR antagonist
Non-competitive AMPA and kainate receptor antagonist. Analog of GYKI 52466 (Cat. No. 1454). Prolongs the survival time after MgCl2- induced global cerebral ischemia. Exhibits anticonvulsant activity. Also blocks GluK3 homomeric receptors (IC50 = 63 μM) and GluK2b(R)/GluK3 heteroreceptors (IC50 = 32 μM) at high concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143692-48-2
Molekylær formel C19H21ClN4O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GYKI 53655 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 388.85
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 388.852