missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GX 201

Beskrivelse
GX 201 is a potent and selective Nav1.7 blocker (IC50 = 3.2 nM). Exhibits 10x selectivity for Nav1.7 over Nav1.1, Nav1.2, and Nav1.6 channels. Displays prolonged residency time on the Nav1.7 channel. Chronic dosing increases compound potency ∽10-fold and provides efficacy that persists after the compound has cleared from plasma. Suppresses neuropathic pain in a mouse diabetic neuropathy model. Analgesic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[[1-[[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-4-piperidinyl]methoxy]-5-cyclopropyl-2-fluoro-N-(methylsulfonyl)benzamide |
| CAS | 1788071-27-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Voltage-gated Sodium Channel Blockers |
| Molekylær formel | C25H27ClF4N2O4S |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?