Få mere at vide
GW9508, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(((3-Phenoxyphenyl)methyl)amino)benzenepropanoic Acid |
| CAS | 885101-89-3 |
| Molekylær formel | C22H21NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GW9508, 4-[[(3-Phenoxyphenyl)methyl]amino]benzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21NO3/c24-22(25)14-11-17-9-12-19(13-10-17)23-16-18-5-4-8-21(15-18)26-20-6-2-1-3-7-20/h1-10,12-13,15,23H,11,14,16H2,(H,24,25) |
| SMIL | OC(=O)CCc1ccc(NCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)cc1 |
| IUPAC navn | 3-[4-[(3-phenoxyphenyl)methylamino]phenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.41 |
| Formel vægt | 347.1521 |