Få mere at vide
GW842166X, MedChemExpress
Beskrivelse
GW842166X is a potent and selective cannabinoid receptor 2 (CB2) agonist with IC50 values of 63 and 91 nM for human and rat CB2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GW842166X |
| CAS | 666260-75-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H17Cl2F3N4O2 |
| Mængde | 2 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (185.42 mM) |
| SMIL | ClC1=CC(Cl)=C(NC2=NC=C(C(NCC3CCOCC3)=O)C(C(F)(F)F)=N2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.25 |
| Formel vægt | 449.25 |
| Vis mere |