missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GW788388, MedChemExpress

Artikelnummer. 16444866
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16444866 100 mg -
16443818 10 mg 10mg
16420197 50 mg -
16406547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16444866 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10326

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GW788388 is a potent and selective inhibitor of ALK5 with IC50 of 18 nM, and also inhibits TGF-β type II receptor and activin type II receptor activities, without inhibiting BMP type II receptor.

GW788388 is a potent and selective inhibitor of ALK5 with IC50 of 18 nM, and also inhibits TGF-β type II receptor and activin type II receptor activities, without inhibiting BMP type II receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GW788388
CAS 452342-67-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23N5O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (58.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC(C3=CNN=C3C4=NC=CC=C4)=C2)NC5CCOCC5
Molekylvægt (g/mol) 425.48
Formel vægt 425.48
Procent renhed 98.3%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.