Få mere at vide
GW7647, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498527 5 mg
16475888 10 mg
16472037 50 mg
16466346 100 mg
16433396 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13861
MedChemExpress GW7647 is a potent PPARα agonist, with EC50s of 6 nM, 1.1 μM, and 6.2 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
GW7647 is a potent PPARα agonist, with EC50s of 6 nM, 1.1 μM, and 6.2 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW7647
Fysisk form Solid
CAS 265129-71-3
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H46N2O3S
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 60 mg/mL (119.34 mM)
SMIL CC(C)(SC1=CC=C(CCN(C(NC2CCCCC2)=O)CCCCC3CCCCC3)C=C1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 502.75
Formel vægt 502.75
Procent renhed 98.0%