Få mere at vide
GW7604, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457617
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16457617 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16457617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY117153
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress GW7604 is an antiestrogen. GW7604 is the metabolite of GW5638, which is a high affinity estrogen receptor (ER) antagonist.
GW7604 is an antiestrogen. GW7604 is the metabolite of GW5638, which is a high affinity estrogen receptor (ER) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW7604
CAS 195611-82-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H22O3
Mængde 5 mg
SMIL O=C(O)/C=C/C1=CC=C(/C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/CC)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 370.44
Formel vægt 370.44
Procent renhed 95.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death